Pellet Paint® NF-fällningsmedel
Leverantör: Merck Millipore (Novagen)
Pellet Paint® NF-utfällningsmedlet är en bärare för icke-fluorescerande färgmärkning som är kompatibel med fluorescerande sekvensering. Det underlättar snabbt avlägsnande av BigDye®-terminatorer under alkoholutfällningen av reaktionsprodukter vid cykelsekvensering. Utfällning vid cykelsekvenseringsreaktioner sker snabbt med centrifugeringstider på 10 minuter. Den lätt visualiserade bäraren är en enkel bekräftelse på att utfällning har skett. Sekvenseringsreaktionsprodukter görs enkelt till pelletar, och färgmärkta terminatorer finns kvar i supernatantvätskan vid alkoholutfällning med standardprotokollen för utfällning från Applied Biosystems. Återsuspension av pelletprodukter från sekvenseringsreaktionen i avjoniserad formamid kan bekräftas genom att bärarpelleten kontrolleras för att se om den upplösts.
- Snabbt och effektivt icke-fluorescerande färgämne för DNA för automatiserade sekvenseringstillämpningar
- Effektivt avlägsnande av färgämnesterminatorer
- Direkt visualisering av utfällt material
- Ingen påverkan på sekvenseringsreaktionen eller sekvensnoggrannheten
- Passar som ersättare för Pellet Paint®-utfällningsmedlet för tillämpningar med fluorescensdetektion
För att undvika onödig provhantering kan Pellet Paint® NF-fällningsmedel tillsättas direkt till reaktionsblandningen, templat-DNA, obearbetade PCR-prover eller till spädningsbufferten före sekvenseringsreaktionen.