Reagenser för proteinextraktion, BugBuster® och BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Leverantör: Merck Millipore (Novagen)
70584-3 70584-4 70750-3
70584-3EA 2875 SEK
70584-3 70584-4 70750-3
Reagenser för proteinextraktion, BugBuster® och BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Buffertar Extraktionsbuffertar
BugBuster® Protein Extraction-reagens är formulerad för varsam fraktionering av cellväggar från E. coli, vilket frigör lösligt protein. Detta ger ett enkelt, snabbt och billigt alternativ till mekaniska metoder som French Press eller sonikering. Formulan använder en detergentmix som är utformad för att perforera cellväggar utan att denaturera lösligt protein.
The standard BugBuster® reagent is supplied as a Tris-buffered, 1X ready-to-use liquid that is stable at room temperature. The 500 ml size is also available bundled with 10000 U Benzonase® Nuclease (provided in a separate vial) for the preparation of low viscosity extracts and/or removal of nucleic acids from protein preparations.