DNA-polymeras
Leverantör: Merck Millipore (Novagen)
KOD HiFi DNA Polymerase är ett unikt korrekturläsande enzym, isolerat från den extrema termofilen Thermococcus kodakaraensis KOD1, som har överlägsen processivitet och fidelitet vilket tillåter snabbare och mer exakt PCR-amplifiering än vad man kan uppnå med konventionella enzymer.
Med KOD HiFi DNA Polymerase får man både high fidelity, hög extensionshastighet och processivitet tillsammans med hög specificitet medierad av antikroppsstyrd Hot Start. KOD XL DNA Polymerase rekomenderas för extra långa templat.
NovaTaq™ DNA Polymerase is a high-purity, recombinant enzyme suitable for any application requiring premium quality Taq DNA polymerase.
For increased specificity and convenience with standard PCR, NovaTaq Hot Start DNA Polymerase is a chemically modified form of the enzyme that becomes active when heated at 95 °C for 7 to 10 minutes.