Perfect DNA™-ladders
Leverantör: Merck Millipore (Novagen)
69046-3 69180-3 70537-3 70538-3 70539-3
69046-3EA 1575 SEK
69046-3 69180-3 70537-3 70538-3 70539-3
Perfect DNA™-ladders
Elektroforesreagens Molekylära viktmarkörer
Perfect DNA™ Ladders är DNA-stegar med behändiga, lätt ihågkomna storlekar för analys på agarosgel. Markörerna har enhetliga bandintensiteter och täcker en lång rad DNA-storlekar.
  • Redo-att-ladda-format
  • Idealiskt för rutinanvändning
Produktkomponenter:
1 ml (för Art.Nr. 70538-3) eller 500 µl (för Art.Nr. 70539-3 och 70537-3) Perfect DNA Ladder i 1X laddningsbuffert
1 ml 6X Loading Buffer (för Art. Nr. 70538-3 och 70539-3) med Orange G, Xylene Cyanol FF och glycerol, eller 6X DNA Gelladdningsbuffert (för Art.Nr. 70537-3) innehållandes Bromphenol Blue, Xylene Cyanole FF och Ficoll
Leveransinformation: Varje vial med markörer innehåller tillräckligt för 100 gelladdningsreaktioner. En extra vial med 6X Laddningsbuffert (för Art.Nr. 70538-3 och 70539-3) eller 6X DNA Gelladdningsbuffert (för Art.Nr. 70537-3) är inkluderad.