DNA-storleksmarkörer, Perfect DNA™-markers
Leverantör: Merck Millipore (Novagen)
69002-3 70087-3 70540-3
69002-3EA 3925 SEK
69002-3 70087-3 70540-3
DNA-storleksmarkörer, Perfect DNA™-markers
Elektroforesreagens Molekylära viktmarkörer
Molekylviktsmarkörer för rutinanvändning inom plasmidkloning, Perfect DNA™ Markers med lätt ihågkomna storlekar för analys på agarosgel. Markörerna har enhetliga bandintensiteter med undantag för de indikerade referensbanden, för enkel identifiering av band.
  • Easy-to-remember sizes
  • Uniform band intensities
  • Instant band identification
Produktkomponenter:
1 ml Perfect DNA Markers i 1X DNA Gelladdningsbuffert, för markörer 0,05 10 kbp (Art. Nr. 70540-3) eller 500 μl Perfect DNA Markers i 1X DNA Gelladdningsbuffert, för markörer 0,1 12 och 0,5 12 kbp (Art. Nr. 70087-3 och 69002-3).
1 ml 6x DNA gelladdningsbuffert.
Leveransinformation: Varje vial med markörer innehåller tillräckligt för 100 gelladdningsreaktioner. En extra vial med 6X DNA Gelladdningsbuffert är inkluderad.