Kit för DNA-extraktion från formalinfixerad, paraffininbäddad vävnad
Leverantör: OMEGA BIO-TEK
D3399-00 D3399-01 M6958-00 M6958-01
D3399-00EA 245 SEK
D3399-00 D3399-01 M6958-00 M6958-01
Kit för DNA-extraktion från formalinfixerad, paraffininbäddad vävnad
Nukleinsyrareagens Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Den valda proteasnedbrytningen frigör mikrogram mängder av DNA från FFPE-prover. De renade nukleinsyrorna är visserligen starkt fragmenterade men passar ändå för ett flertal olika genomik- och genexpressionsrelaterade nedströmsanalyser. E.Z.N.A®-spinkolonnbaserade kit är idealiska för applikationer med låg provgenomströmning, medan Mag-Bind® kiten baserade på magnetiska kulor är särskilt utformade för automatiserad användning med hög genomströmning.
  • Högt utbyte på endast 40 minuter
  • Standardprotokollet kräver ingen xylenextraktion
  • Kiten är baserade på magnetiska kulor som är helt kompatibla med de flesta automationsplattformar
The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable
Applikation
Target molecule DNA DNA
Refine target molecule Total DNA Total DNA
Sample type FFPE tissues FFPE tissues
Method / Format Column (silica-based) Magnetic beads
Prep size Mini Mini