Vakuumsystem, kemikalieresistent, MD 4C NT
Leverantör: VACUUBRAND
20736400 20736700 736701 20736800 736401 20736600 736702 736801 736402 20736445 22613972
181-1068EA 0 SEK
181-1068 181-1071 181-1072 181-1073 181-1069 181-0489 181-0195 181-0167 VACU736402 181-0252 181-0483
Vakuumsystem, kemikalieresistent, MD 4C NT
Pumpar Membranpumpar
Kemiskt vakuumsystem som kan användas för många olika applikationer inom evakuering eller flyttning av gaser eller ångor mellan behållare på kemi- och fysiklaboratorier, till ex som ett alternativ till vattensug och rotationspump. Kompakt, mycket tystgående, lång livslängd; det är mycket enkelt att byta membran och ventiler. Oljefritt vakuum.
  • I leveransen ingår kemikalieresistent membranpump (exponerade delar är tillverkade i PTFE och liknande)
  • Hög pumpkapacitet, även vid låga tryck
  • Vanlig gasballastventil för arbete med kondensat
  • Nära 100 % återvinning av lösningsmedel med ångkondensor
  • Enkel manuell reglering
MD 4C NT:
Three-stage chemistry design diaphragm pumps are an excellent solution for continuous, oil-free pumping of corrosive gases and vapours and meet even challenging requirements. The three-stage design provides the advantageous combination of high pumping speed and very low ultimate vacuum. All parts of the MD 4C NT in contact with pumped media are made of chemically resistant fluoroplastics. Well proven PTFE sandwich diaphragms provide increased reliability and extended operating life. Due to the gas ballast valve and its very good ultimate vacuum (even with gas ballast) the MD 4C NT is also suitable for pumping condensable vapours of high boiling solvents. The NT-series features further improved performance data, easy service and superior vapour tolerance.
Modell MD 4C NT + AK +EK
Består av en MD 4C NT kemikalieresistent membranpump, monterad på pumpstativ, separator för sugsidan (AK) för partikelskydd och uppsamling av vätskedroppar, samt isolerad ångkondensor för gasformiga föroreningar (EK) för effektiv återvinning av lösningsmedel, som skyddar både miljön och plånboken.
Modell MD 4C NT + AK SYNCHRO + EK
Kemikalieresisten vakuumsystem för drift av två vakuumsystem samtidigt med en enda vakuumpump. Består av en MD 4C kemikalieresistent membranpump, monterad på pumpstativ, separator för sugsidan (AK) för partikelskydd och uppsamling av vätskedroppar. Med isolerad ångkondensor för gasformiga föroreningar på trycksidan (EK) för effektiv återvinning av lösningsmedel, som skyddar miljön. Med dubbel manuell kontroll och backventiler som förhindrar att de olika processerna kommer i kontakt med varandra.
Model MD 4CRL NT:
For applications requiring an especially high leak tightness of the pump, we recommend the MD 4CRL NT. The three-stage construction provides the advantageous combination of high pumping speed and very low ultimate vacuum. All major parts of the MD 4CRL NT in contact with pumped media are made of chemically resistant fluoroplastics or a special, highly corrosion-resistant stainless steel. Well-proven PTFE sandwich diaphragms provide increased reliability and extended operating life. Every single pump is tested for an integral leakage rate of 0,001 mbar l/s.
Model MD 4C NT + 2AK:
This chemistry vacuum system has a wide range of applications like evacuation, evaporation and pumping of gases and vapours in chemical, biological and pharmaceutical laboratories that do not require condensation of solvent vapours at the outlet. This system is well proven for high vacuum requirements with high boiling solvents. Typical applications are vacuum concentrators, rotary evaporators and drying ovens. The separator at the inlet (AK), made of glass with a protective coating, retains particles and liquid droplets. The catchpot at the outlet collects condensate, avoids condensate backflow towards the pump and reinforces the whisper-quiet operation of the pump.
MD 4C NT + AK + EK-Peltronic:
This system is ideal for high vacuum requirements with high boiling solvents. Typical applications are rotary evaporators and drying ovens. The separator at the inlet (AK), made of glass with a protective coating, retains particles and liquid droplets. The included emission Peltronic® emission condenser performs condensation of solvent vapours without external coolant such as water or dry ice. It works electronically and uses Peltier elements as cooling system. All wetted parts are highly chemically resistant.
Beställningsinformation: Model MD 4C NT + AK + EK-Peltronic is supplied without plug but two necessary UK power cords (VACU20637654 + VACU20676020) will be supplied free of charge. Model MD 4C NT + 2AK is supplied with an EU plug but a UK power cord 181-0250 will be supplied free of charge.
Observera: Note: Please visit our website for details on the full range of Vacuubrand chemistry vacuum systems.