Vakuumsystem, kemikalieresistent
Leverantör: VACUUBRAND
20733000 733002 20737000
181-1048EA 52150 SEK
181-1048 181-1049 181-1074
Vakuumsystem, kemikalieresistent
Pumpar Membranpumpar
Modell PC 101 NT och PC 201 NT.
  • Oljefritt vakuum till ~1,5 och ~7 mbar
  • I leveransen ingår en kemikalieresistent membranpump (exponerade delar tillverkade i PTFE och liknande)
  • Hög pumpkapacitet till nära sluttryck, bra slutvakuum
  • Hög återvinning av lösningsmedel
  • Med analog vakuumdisplay och manuell flödeshastighetsreglering
Prisvärd vakuumpump med en två- eller trestegs kemikalieresistent membranpump. Flödeshastigheten kan regleras manuellt med en manometer. Slagvolymen och därmed också vakuumet kan på så vis enkelt justeras. Kompakt konstruktion med separator (AK) och isolerad utsläppskondensator (EK) för största mångsidighet och mobilitet.
Leveransinformation: Produkten levereras med en kemisk vakuumpump, separator för sugsidan, utsläppskondensor, flödesreglering samt vakuumdisplay.