Kemikaliemembranpump och vakuumsystem, ATEX-godkända
Leverantör: VACUUBRAND
20696930 20696920 20696921 20696931 20696945 22614250
181-1151EA 0 SEK
181-1151 181-1149 181-1150 181-1152 181-1153 VACU22614250
Kemikaliemembranpump och vakuumsystem, ATEX-godkända
Pumpar Membranpumpar
Kemikaliemembranpump; Kemikaliemembranpump i utrustningskategori 2 (t.ex. för Zon 1) med ATEX-uppfyllande. Dessa pumpar är exceptionellt bra utformade för att undvika antändningskällor. Med god kemikalieresistens, oljefri, har inga friktionsytor och vakuumkammaren är hermetiskt avskuren från drivenheten. Motor med flamsäker kåpa och inbyggt, slutet överströms- och övertemperatursskydd för direkt 230 V/60 Hz enfasanslutning Pumphuvud tillverkad i antistatiskt material Kemikalieresistent; material i kontakt med medium: fluorinerad plast, rostfritt stål, FFKM. Gasdon med separat inert gasanslutning. Tryckskyddsventiler inuti och vid utloppet. Säkerhetsmembranteknologi med tillval för inert gassköljning och detektion för reva i membranet.
Kemisk vakuumsystem
Praktisk, klar att ansluta eftersom individuella komponenter redan har optimerats att användas tillsammans
ATEX-godkända kemikaliemembranpump inkluderad
Inloppsseparator (AK) som partikelskydd och för att samla upp vätskedroppar
Utsläppskondensator (EK) för effektiv återvinning av lösningar för att skydda miljön och för ekonomisk återvinning
Komponenter optimalt anpassade för varandra
Chemistry diaphragm pumps in equipment category 2 (e.g. for Zone 1) with ATEX compliance. These pumps are exceptionally well designed for the avoidance of ignition sources. They have good chemical resistance, are oil-free, have no friction surfaces and the suction chamber is hermetically sealed off from the drive unit compartment.
Leveransinformation: The chemistry diaphragm pumps are delivered with switch and 2 m cable (without plug) and operating instructions.
The chemical vacuum systems are delivered fully assembled with the MZ 2C EX or MD 4C EX pump, the pump support, suction precipitator (AK), emissions condenser (EK), switch and 2 m cable (without plug).