Nesslersystem, Lovibond®-komparatorer med Pt-Co/hazen/APHA-skala
Leverantör: Lovibond Tintometer
433290 433270
633-0150EA 33750 SEK
633-0150 633-0149
Nesslersystem, Lovibond®-komparatorer med Pt-Co/hazen/APHA-skala
Kolorimetrar Komparatorkit
For colour grading of clear, light yellow liquids such as clear oils, chemicals, petrochemicals and water. In particular, the Nessleriser 1209 is designed for companies wishing to comply with ASTM D 1209, which specifies a Nessleriser system for colour comparison using 100 ml tubes, with the 100 ml graduation mark 275 to 295 mm above the bottom of the tube. Each system covers a set measuring range and includes.
  • Ett instrument för visuell jämförelse med lång ljusväg, som garanterar bra känslighet och noggrannhet vid klassning av ljust färgade prover
  • Ett
More Product Information