System för färgmätning, Lovibond® System 2000
Leverantör: Lovibond Tintometer
433280 433340 433320 433310 433330 433250 433300 433350
633-0022EA 26900 SEK
633-0022 633-0024 633-0023 633-0152 633-0153 633-0021 633-0151 633-0259
System för färgmätning, Lovibond® System 2000
Kolorimetrar Komparatorkit
Available for many of the commonly used colour scales, these kits are a convenient means of ordering the complete range of equipment required. Each system includes.
  • Komparator 2000+
  • Färgskivor för den aktuella skalan
  • En standardiserad bordljuskälla för att garantera konstanta och enhetliga belysningsförhållanden och därmed konsekventa och noggranna avläsningar
  • Tillhörande kyvetter eller rör