Certifierade färgstandarder
Leverantör: Lovibond Tintometer
134000 134010 134050 134060 134200 134160 134190 109720 134210 134140 134150 134170 134180 133991
633-0004EA 3150 SEK
633-0004 633-0005 633-0006 633-0007 633-0012 633-0056 633-0059 633-0258 633-0013 633-0008 633-0009 633-0010 633-0011 TINT133991
Certifierade färgstandarder
Standarder Färgreferens och spektroskopistandarder
För rutinkalibrering av kolorimetrar och verifiering av testdata.
Lovibond®-certifierade färgreferensmaterial levereras med fullständig spårbarhet till internationella standarder. Varje standard innehåller en 500 ml flaska med 12-månaders garanti avseende färgstabiliteten och fullständig certifiering inklusive säkerhetsdatablad (MSDS). Enskilda värden kan variera och specificeras på kalibreringscertifikatet som medföljer varje standard.