Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™, Whatman™
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
10416306 10416314 10416326
732-4070EA 4700 SEK
732-4070 732-4074 732-4079
Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™, Whatman™
Blottingutrustning
TurboBlotter™-systemet är en snabb, nedåtriktad blottingenhet för högupplöst överföring av DNA och RNA. Den konventionella Northern/Southern-överföringsstapeln har vänts upp och ned för att dra nytta av tyngdkraften.
  • Snabb - nedåtriktad kapillärblotting med alkalisk buffert på en timme och neutrala (SSC) överföringar på tre timmar
  • Återanvändbar blottingenhet som förbrukar mindre buffert och blottingpapper, och det finns refillförpackningar
  • Kompakt - tar liten plats och kan staplas för flera samtidiga överföringar
  • Kräver ingen tung vikt på toppen av överföringsstapeln, som vid uppställningen av standard uppåtgående kapilläröverföringar
  • Enkel att använda - enkel att ställa upp och fungerar utan ström eller vakuum
Varje TurboBlotter™-system innehåller en överföringsenhet samt blottingpapper och membran för fem överföringar. Påfyllningsförpackningarna innehåller blottingpapper och membran för fem överföringar.
* Varje TurboBlotter™-set innehåller: överföringsenhet, 5 membranark, 40 ark 3MM, 100 ark GB004 och 5 blottervekar
**TurboBlotter™ refillförpackningar innehåller: 5 membranark, 40 ark 3MM, 100 ark GB004 och 5 blottervekar
Beställningsinformation: TurboBlotter™ systems include transfer device, 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper. Refills include 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper.