VWR®, Transportera swabs med medium
Leverantör: VWR Collection
710-0432EA 530 SEK
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Transportera swabs med medium
Svabbar Svabbar, för tranport
En serie svabbar för provtagning- och transport av bakterieprover. Finns tillgängliga med olika applikatorer och transportmedia.
  • Bakterier kommer att överleva i 24 till 48 timmar på applikatorn och i röret
  • Förseglingssäker tätning, som blir vit när den är öppen
  • Medium risk för övergående eller kortvarig användning
Lämplig för kirurgiskt invasiva, kortvariga tillämpningar.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Certifikat: Klass IIa.
Förpackning: Varje svabbsystem är individuellt förpackat.
Levereras i kvävgasfylld aluminiumförpackning vilket säkerställer lång hållbarhet.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904