Transportsvabb för virus och klamydia
Leverantör: Copan
144C 147C 148C 145C
710-0450EA 955 SEK
710-0450 710-0453 710-0454 710-0451
Transportsvabb för virus och klamydia
Svabbar Svabbar, för tranport
Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
  • Special colours of caps to make differentiation easy
  • Simple insert swab into the tube after collecting sample
  • Swab tip placed in direct contact with the medium soaked sponge
Certifikat: ISO 13485. ISO 9001:2008.
Förpackning: Individually sealed in a peel-pouch. 25 swabs per box, 10x25 swabs per case.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904