VWR®, Blottingpapper, klass 703
Leverantör: VWR Collection
732-0591EA 4275 SEK
732-0591 732-0593 732-0605 732-0596 732-0603
VWR®, Blottingpapper, klass 703
Blottingmembran
Idealisk för användning som vekar i protein- och nukleinsyrablotting. Ger ett enhetligt flöde av buffert genom gelén till överföringsmembranet i en blotting sandwich. Även lämplig för användning för att ta bort geler från glasstöd.
  • Tillverkade av 100% bomullsfiber
  • Jämn och slät
  • Tillverkad med ultrahögrenat vatten
  • Innehåller inga tillsatser