Spektrometriska kolorimetrar, Lovibond® PFXi 880-serien
Leverantör: Lovibond Tintometer
1378801 1378801H 1378802 1378802H 1378803 1378803H 1378804 1378804H 1378805 1378805H 1378806 1378806H
633-0222EA 0 SEK
633-0222 633-0223 633-0224 633-0225 633-0226 633-0227 633-0228 633-0229 633-0230 633-0231 633-0232 633-0233
Spektrometriska kolorimetrar, Lovibond® PFXi 880-serien
Kolorimetrar Kolorimetrar, automatisk transmittans
En serie automatiska spektrofotometriska kolorimetrar för objektiv färganalys av matoljor, kemikalier, petrokemiska ämnen, bränslen och andra transparenta produkter. PFX880-instrumenten är robusta kolorimetrar med fabricerade stålhöljen som fungerar lika bra för kvalitetskontroll på laboratoriet som under 24-timmarsdrift i produktionsmiljö. Noggrannheten och reproducerbarheten för färgdata från dessa kolorimetrar garanterar enhetlighet vid färgmätning, vilket ger tillverkare den tillförsikt som krävs för att ta beslut rörande råmaterial och raffineringsprocesser.
  • RCMSi (fjärrkalibrering och underhållsservice via internet) ger säkerhet i kalibreringen och minskar behovet av service och underhåll på plats
  • Ta bort subjektiviteten i mätningen
  • Robust instrument för både tillverkningskontroll och slutanalys
  • Användarvänlig
  • Stor provkammare som är löstagbar för enkel rengöring
En inbyggs värmare finns som tillval för att smälta fasta prover, t.ex. fetter och vaxer, och förhindra att de stelnar i kyvetten. Instrumenten har en lång provkammare för kyvetter med upp till 153 mm (6") väglängd, för att ge exakt färgmätning även för omättade prover såsom lösningsmedel och teknisk vit olja.
Funktionen RCMSi (fjärrkalibrering och underhållsservice via internet) gör att en kalibrerad mätning kan utföras med hjälp av en ISO 17025-certifierad standardlösning. Den spektrala responsen överförs till The Tintometer Ltd:s säkra kalibreringsserver. När proceduren är slutförd skickas ett spårbart kalibreringscertifikat till användaren via e-post.
PFX880/CIE-kolorimetern – ett basinstrument utan speciella färgskalor – har bred tillämpning inom mätning av CIE-värden.
Kolorimetern PFX880/L uttrycker färg i termer av Lovibond®-enheter, en traditionell färgskala som använts allmänt för matoljor och livsmedelskemikalier.
Kolorimetern PFX880/AT ger färgdata enligt AOCS Tintometer®-skalan, en modifierad röd och gul version av Lovibond®-skalan.
PFXi 880/S mäter automatiskt ICUMSA-färg vid 420, 560 eller 720 nm samt vid ett känt Brix-värde; den uttrycker också färg i termer av röda, gula, blåa och neutrala enheter som utgör färgskalan Lovibond RYBN.
Den petrokemiska kolorimetern PFXi 880/P är utformad för att uppfylla kraven i ASTM D 6045, som omfattar automatisk bestämning av färg på ett brett urval av petroleumprodukter enligt både Saybolt och ASTM.
PFX880/IP 17 ger data för IP 17-metod A och B (Lovibond RYBN- och IP-enheter).
På instrumenten kan resultaten också visas i form av CIE-värden och spektraldata.
Teckenförklaring • inkluderad som standard  tillgänglig som del av en uppgraderingssats (tillval)
Leveransinformation: Levereras med optiska Lovibond®-glaskyvetter med relevant väglängd för de skalor som är inkluderade, ett servicepaket, reservlampa och instruktioner.