Färgmätare PFX195-serien, Lovibond®
Leverantör: Lovibond Tintometer
1371951 1371952 1371953 1371954 1371955 1371957 1371958 1371959
633-0213EA 0 SEK
633-0213 633-0214 633-0215 633-0216 633-0217 633-0219 633-0220 633-0221
Färgmätare PFX195-serien, Lovibond®
Kolorimetrar Kolorimetrar, automatisk transmittans
En serie spektrofotometriska kolorimetrar för färgmätning av optiskt klara prover. Varje version av PFX195 inkluderar ett urval av standardfärgskalor. Ytterligare skalor kan fås på begäran eller som valfri uppgradering för enskilda behov. Resultat kan också visas med hjälp av spektraldata och CIE-värden. För produkttyper som inte är kompatibla med standardfärgskalorna kan programvaran PFX195 användas för att bygga upp en anpassad skala utifrån ett antal referensprover.
  • RCMSi (fjärrkalibrering och underhållsservice via internet) ger säkerhet i kalibreringen och minskar behovet av service och underhåll på plats
  • Jämna och pålitliga färgdata - tar bort operatörens subjektivitet
  • Tillåter beräkning och beskrivning av avvikande nyanser
  • Anpassas lätt efter användarens specifikation
  • Inrymmer ett urval provkyvetter och rör samt genomströmningskyvetter av standardtyp
Funktionen RCMSi (fjärrkalibrering och underhållsservice via internet) gör att en kalibrerad mätning kan utföras med hjälp av en ISO 17025-certifierad flytande standard. Den spektrala responsen överförs till The Tintometer Ltd:s säkra kalibreringsserver. När proceduren är slutförd skickas ett spårbart kalibreringscertifikat till användaren via e-post.
Beställningsinformation: Detaljerad information om de mest populära versionerna av PFX195 visas nedan. Versioner med skalor enligt FAC, Klett (blått filter KS-42), Hess-Ives, gulhetsindex, US Naval Stores, Rosin, kinesisk farmakopé finns också.
Leveransinformation: Varje PFX195 levereras komplett med Windows®-kompatibel programvara, Lovibond® optiska glaskyvetter för de inkluderade färgskalorna, en reservlampa, instruktioner och RCMSi-startpaket.