Kit för RNA-extraktion från formalinfixerad, paraffininbäddad vävnad
Leverantör: OMEGA BIO-TEK
M2551-00 M2551-01 R6954-00 R6954-01
M2551-00EA 10475 SEK
M2551-00 M2551-01 M2551-02 R6954-00 R6954-01 R6954-02
Kit för RNA-extraktion från formalinfixerad, paraffininbäddad vävnad
Nukleinsyrareagens Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Den valda proteasnedbrytningen frigör mikrogram mängder av RNA från FFPE-prover. De renade nukleinsyrorna är visserligen starkt fragmenterade men passar ändå för ett flertal olika genomik- och genexpressionsrelaterade nedströmsanalyser. E.Z.N.A®-spinkolonnbaserade kit är idealiska för applikationer med låg provgenomströmning, medan Mag-Bind® kiten baserade på magnetiska kulor är särskilt utformade för automatiserad användning med hög provgenomströmning.
  • Högt utbyte på endast 40 minuter
  • Standardprotokollet kräver ingen xylenextraktion
  • Kiten är baserade på magnetiska kulor som är helt kompatibla med de flesta automationsplattformar