Vakuumsystem, kemikalieresistent, MZ
Leverantör: VACUUBRAND
20732500 732502 20732600 732602 20732700 20732800 20732300 732501 732601 732301 732302 20724100 724102
181-1042EA 45425 SEK
181-1042 181-1043 181-1044 181-1045 181-1046 181-1047 181-1040 181-0163 181-0164 181-0161 181-0338 181-0462 181-0337
Vakuumsystem, kemikalieresistent, MZ
Pumpar Membranpumpar
Kemiskt vakuumsystem som kan användas för många olika applikationer inom evakuering eller flyttning av gaser eller ångor mellan behållare på kemi- och fysiklaboratorier, till ex som ett alternativ till vattensug och rotationspump. Kompakt, mycket tystgående, lång livslängd; det är mycket enkelt att byta membran och ventiler. Oljefritt vakuum.
  • I leveransen ingår kemikalieresistent membranpump (exponerade delar är tillverkade i PTFE och liknande)
  • Hög pumpkapacitet, även vid låga tryck
  • Vanlig gasballastventil för arbete med kondensat
  • Nära 100 % återvinning av lösningsmedel med ångkondensor
  • Enkel manuell reglering
Model MZ 1 C:
The MZ 1C pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. It features slim design for space saving installation and good vacuum performance. A manual vacuum regulator valve with dial gauge for adjustment of pumping speed and ultimate vacuum is available as an accessory.
Model MZ 2 C NT:
The MZ 2C NT pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. This pump is our most popular chemistry diaphragm pump, and is the heart of a family of VACUUBRAND pumping systems. The NT series features further improved performance data and superior vapour tolerance.
Modell MZ 2C NT + 2 AK
Består av en MZ 2C NT kemikalieresistent membranpump, monterad på pumpstativ, separator för sugsidan (AK) för partikelskydd och uppsamling av vätskedroppar, separator för trycksidan (AK) för uppsamling av kondens från de pumpade lösningsmedelsångorna och för att förhindra återflöde av kondensat.
Modell MZ 2C NT + AK + EK
Består av en MZ 2C NT kemikalieresistent membranpump, monterad på pumpstativ, separator för sugsidan (AK) för partikelskydd och uppsamling av vätskedroppar, samt isolerad ångkondensor för gasformiga föroreningar (EK) för effektiv återvinning av lösningsmedel, som skyddar miljön
Modell MZ 2C NT + AK SYNCHRO + EK
Kemikalieresistent vakuumsystem för drift av två vakuumsystem samtidigt med en enda vakuumpump. Består av en MZ 2C NT kemikalieresistent membranpump, monterad på pumpstativ, separator för sugsidan (AK) för partikelskydd och uppsamling av vätskedroppar. Med isolerad ångkondensor för gasformiga föroreningar på trycksidan (EK) för effektiv återvinning av lösningsmedel, som skyddar miljön. Med dubbel manuell kontroll och backventiler som förhindrar att de olika processerna kommer i kontakt med varandra.
Observera: Note: Please visit our website for details on the full range of Vacuubrand chemistry vacuum systems.