E.Z.N.A.® Soil DNA Mini Kit
Leverantör: OMEGA BIO-TEK
D5625-00 D5625-01 D5625-02
D5625-00EA 290 SEK
D5625-00 D5625-01 D5625-02
E.Z.N.A.® Soil DNA Mini Kit
Nukleinsyrareagens Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® Soil DNA Kit har framställts för att isolera mycket rent cellulärt DNA från jordprover som vanligtvis innehåller humussyra, som är en PCR-hämmare. Detta kit har framgångsrikt använts för att isolera DNA från svårlyserade bakterier, svamp och alger som hämmar en rad olika prover inklusive lera, sand, torv och kritiga eller leriga jordprover. Isolerat DNA kan användas för de flesta nedströms tillämpningar inklusive PCR, southern blotting och SNP-analys.
  • DNA-isolering på en timme
  • Optimerade buffertar garanterar rent DNA varje gång
  • Renat DNA som passar för de flesta nedströms tillämpningar