Mag-Bind® Endo-Free Plasmid 96-sats
Leverantör: OMEGA BIO-TEK
Mag-Bind® Endo-Free Plasmid 96-satsen kombinerar styrkan hos Mag-Bind®-tekniken med den innovativa ETR-tekniken för att leverera högkvalitativt endotoxinfritt plasmid-DNA i ett format med hög genomströmning. Genom att lägga till ett steg för snabb endotoxinborttagning ger Mag-Bind® Endo-Free Plasmid 96-satsen ger en flexibel och snabb lösning för isolering av endotoxinfri plasmid i en liten ekonomisk skala. Det flexibla systemet kan enkelt automatiseras, vilket gör det till ett idealiskt alternativ för transfektionsscreening med snabb genomströmning samt för andra standardtekniker för molekylärbiologi, inklusive restriktionsenzymdigerering.
- Endotoxiner effektivt reducerade (<0,1 EU/µg)
- Snabb procedur med hög genomströmning
- Enkelt protokoll som kan automatiseras utan att DNA-kvaliteten offras
- Paramagnetiska partiklar möjliggör snabb isolering av plasmid-DNA