E.Z.N.A.® SP plant DNA kit
Leverantör: OMEGA BIO-TEK
D5511-02 D5511-01 D5511-00
D5511-02EA 9750 SEK
D5511-02 D5511-01 D5511-00
E.Z.N.A.® SP plant DNA kit
Nukleinsyrareagens Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit är särskilt utformat för snabb och tillförlitlig isolering av totalt cellulärt DNA av hög kvalitet från en rad olika växtsorter. Upp till 100 mg av färska prover eller 30 mg av torra prover kan beredas på mindre än 40 minuter. Framrenat DNA är lämpat för de flesta nedströms tillämpningar inklusive PCR, restriktionsklyvning och hybridiseringstekniker.
  • Snabb rening med DNA som är klart för användning på mindre än 40 minuter
  • Standardiserad metod för tillförlitliga, reproducerbara resultat från en rad olika prover
  • Renat DNA som passar för de flesta nedströmsapplikationer