E.Z.N.A.®- och E-Z 96® M-13-isoleringssatser
Leverantör: OMEGA BIO-TEK
E.Z.N.A.® M13 DNA-satserna är utformade för att rena upp till 10 μg enkelsträngat DNA från upp till 3 ml fagsupernatant. Mängden enkelsträngat DNA som erhålls med E.Z.N.A.® M13 DNA-satserna är ca 3 till 10 μg och reproducerbart när isoleringarna utförs från samma odling. Satserna är också tillgängliga i E-Z 96® DNA-plattformat.