Temperature control systems, Integral T
Leverantör: LAUDA
L001708 L001709 L001710 L001711 L001712 L001713 L001714 L001715 L001716 L001717 L001718 L001719 L001720 L001721 L001722 L001723 L001724 L001725
461-1334EA 105025 SEK
461-1334 461-1336 461-1337 461-1338 LAUDL001712 LAUDL001713 LAUDL001714 LAUDL001715 LAUDL001716 LAUDL001717 LAUDL001718 LAUDL001719 461-1347 461-1348 461-1349 461-1351 461-1352 461-1353
Temperature control systems, Integral T
Termostater Termostatbad, slutna system Temperaturreglersystem
Integrerade T-processtermostater som är idealiska för temperaturkontroll av externa kretsar. Den kompakta enheten ger kraftfull kylnings- och uppvärmningskapacitet och kan användas för forskning, applikationsteknik och miniproduktionsanläggningar tack vare ett stort temperaturområde. Enheterna kan också användas för temperaturkontroll av kalorimätare, kylreaktorer eller som indirekta termostater för externa kärl vid definierade uppvärmnings- och nedkylningshastigheter. Systemen är flexibla och kan fungera med stora kretsar genom kraftfulla dränkbara pumpar och en hög expansionsvolym medMore Product Information