Spektrometriska kolorimetrar, Lovibond® PFXi 880-serien
Leverantör: Lovibond Tintometer
1378801 1378801H 1378802 1378802H 1378803 1378803H 1378804 1378804H 1378805 1378805H 1378806 1378806H
633-0222EA 0 SEK
633-0222 633-0223 633-0224 633-0225 633-0226 633-0227 633-0228 633-0229 633-0230 633-0231 633-0232 633-0233
Spektrometriska kolorimetrar, Lovibond® PFXi 880-serien
Kolorimetrar Kolorimetrar, automatisk transmittans
En serie automatiska spektrofotometriska kolorimetrar för objektiv färganalys av matoljor, kemikalier, petrokemiska ämnen, bränslen och andra transparenta produkter. PFX880-instrumenten är robusta kolorimetrar med fabricerade stålhöljen som fungerar lika bra för kvalitetskontroll på laboratoriet som under 24-timmarsdrift i produktionsmiljö. Noggrannheten och reproducerbarheten för färgdata från dessa kolorimetrar garanterar enhetlighet vid färgmätning, vilket ger tillverkare den tillförsikt som krävs för att ta beslut rörande råmaterial och raffineringsprocesser.