Kemikaliemembranpump och vakuumsystem, ATEX-godkända
Leverantör: VACUUBRAND
20696930 20696920 20696921 20696931 20696945 22614250
181-1151EA 0 SEK
181-1151 181-1149 181-1150 181-1152 181-1153 VACU22614250
Kemikaliemembranpump och vakuumsystem, ATEX-godkända
Pumpar Membranpumpar
Kemikaliemembranpump; Kemikaliemembranpump i utrustningskategori 2 (t.ex. för Zon 1) med ATEX-uppfyllande. Dessa pumpar är exceptionellt bra utformade för att undvika antändningskällor. Med god kemikalieresistens, oljefri, har inga friktionsytor och vakuumkammaren är hermetiskt avskuren från drivenheten. Motor med flamsäker kåpa och inbyggt, slutet överströms- och övertemperatursskydd för direkt 230 V/60 Hz enfasanslutning Pumphuvud tillverkad i antistatiskt material Kemikalieresistent; material i kontakt med medium: fluorinerad plast, rostfritt stål, FFKM. Gasdon med separat inertMore Product Information