Vakuumsystem, kemikalieresistent, MZ
Leverantör: VACUUBRAND
20732500 732502 20732600 732602 20732700 20732800 20732300 732501 732601 732301 732302 20724100 724102
181-1042EA 45425 SEK
181-1042 181-1043 181-1044 181-1045 181-1046 181-1047 181-1040 181-0163 181-0164 181-0161 181-0338 181-0462 181-0337
Vakuumsystem, kemikalieresistent, MZ
Pumpar Membranpumpar
Kemiskt vakuumsystem som kan användas för många olika applikationer inom evakuering eller flyttning av gaser eller ångor mellan behållare på kemi- och fysiklaboratorier, till ex som ett alternativ till vattensug och rotationspump. Kompakt, mycket tystgående, lång livslängd; det är mycket enkelt att byta membran och ventiler. Oljefritt vakuum.
  • I leveransen ingår kemikalieresistent membranpump (exponerade delar är tillverkade i PTFE och liknande)
  • Hög pumpkapacitet, även vid låga tryck
  • Vanlig gasballastventil för arbete med kondensat
  • Nära 100 % återvinning av
More Product Information