Membranpump
Leverantör: VACUUBRAND
20696080 696081 696082 696434 20738000 20731000 20731100 20732000 732001 20732200 20734000 734001 20736000 736001 738001 731001 731002 731102 732002 732202 734002 736002 738002 20721000 721001 721002 20730000 730002 743002 743001 741002 20741000 20743000 20744000
181-1580EA 27000 SEK
181-1580 181-1557 181-0016 181-0045 181-1082 181-1033 181-1034 181-1037 181-1038 181-1039 181-1061 181-1062 181-1065 181-1066 181-1083 181-0160 VACU731002 VACU731102 VACU732002 VACU732202 VACU734002 VACU736002 VACU738002 181-0241 181-0242 181-0243 181-0476 VACU730002 VACU743002 VACU743001 VACU741002 181-0477 181-0478 181-0437
Membranpump
Pumpar Membranpumpar
En membranpump är en mekanisk vakuumpump som arbetar utan olja. Enkel att använda, använder inget vatten och genererar varken spillvatten eller förbrukad olja. Används för att tömma eller pumpa av gaser mellan behållare i kemi- och fysiklaboratorier. Mycket mångsidig.
  • Finns i aluminium- eller kemikalieresistent
  • Stort urval av sluttryck och pumpkapacitet, hög pumpkapacitet även vid lågt tryck
  • Underhållsfri kontrollenhet för enkelt underhåll, membran och ventiler byts lätt
  • Väldigt tystgående och lågvibrerande
  • Optimerad livslängd för membran och ventiler (
More Product Information