Tuttnauer laboratorieautoklaver, D-Line
Tuttnauer
Tuttnauer har tillverkat steriliseringslösningar i mer än 90 år. Tuttnauer är global ledare inom sterilisering och infektionskontroll och företagets autoklaver används på sjukhus, forskningsinstitut, kliniker och laboratorier i mer än 140 länder.
BEGÄR SAMTAL/DEMOLaboratorieautoklaver från Tuttnauer används för en rad olika ändamål på bland annat forskningsinstitut och universitet samt inom läkemedels- och livsmedelsbranschen och den medicinska och biotekniska industrin.
I den avancerade laboratorieserien finns ett unikt sortiment av tillförlitliga bordsmodeller (frontmatning) och vertikala modeller (toppmatning) med kammarvolymer på mellan 23 och 160 l. Denna serie utgör därmed en heltäckande lösning för alla steriliseringsbehov.
Autoklaverna kan konfigureras fullständigt för allmänt bruk eller enligt kundspecifika önskemål.
Allmänna specifikationer för laboratorieautoklaver
- Kammare i hög kvalitet med dörr i spegelglas
- Avancerat kontrollsystem med lättanvänd knappsats med 3 knappar
- Upp till 20 anpassningsbara program
- Standard USB- och Ethernet-anslutning för enkel dataöverföring till dator
- För användning i laboratorier: 2 flexibla PT100 temperatursensorer
Obs: Alla 2840-modeller och grundläggande 3850-modeller kräver enfasförsörjning. Avancerade 3850-modeller och alla 3870-, 5050- och 5075-modeller kräver trefasförsörjning på 400 volt.
Frontmatning (horisontell)
![]() |
EL-D, grundläggande modell
|
ELC-G-D, avancerad modell
|
Autoklaver, frontmatade, D-Line
Toppmatade (vertikala)
![]() |
ELV-D, grundläggande modell
|
ELVC-G-D, avancerad modell
|
Varje modell kan uppgraderas med en rad olika tillval.
- Fabriksinstallerade tillval: måste beställas tillsammans med autoklaven
- Allmänna tillval
- Tillval gällande dokumentation: innovativ R.PC.R-rapportering (Remote PC Reporting)
Ladda ned pdf-filen för mer information om tillvalen
Tuttnauer erbjuder ett stort sortiment av tillbehör för lastning av autoklaver.
- Trådkorgar i rostfritt stål och slutna behållare i olika storlekar för autoklaver av alla storlekar.
- Lyftanordningar för enkel i- och urlastning av tunga föremål. Lyftanordningen är antingen mobil eller fast monterad på autoklaven och har en inbyggd svängarm för optimal manövreringsförmåga. Den är även utrustad med en elektronisk fjärrkontroll för smidig hantering av all typ av last.
- Lastningsutrustning: Lastningsvagnar och transportvagnar på skenor som underlättar i- och urlastningsprocessen. Tillverkade i hållbart rostfritt stål av högsta kvalitet. Den justerbara lastningsvagnen rullar från transportvagnen till skenorna i innerkammaren för enkel hantering av tung last.