Elektrokemi för laboratorier, fält eller processer
Vi har samlat allt du behöver för dina elektrokemiska tillämpningar på ett enda ställe - här finns såväl kända märken som produkter vår egen prisvärda VWR Collection.
Ta reda på mer!
SteamLine, SI Analytics® - elektroder för steriliserbara pH-processer och biologiska elektroder
Autoklaverbara högteknologiska elektroder med enastående prestandaegenskaper. Kan användas i krävande miljöer (SIP-behandling, CIP-rengöring).
ProcessLine, SI Analytics® - kombinationselektroder för pH-mätning
Sensorer med ringa underhåll för tunga processapplikationer i kemisk industri, för extrem jonstyrka, starkt oxiderande, sura och alkaliska medier.
OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz - upplösta syresensorer för industriella applikationer med höga krav på hygienen.
OxyFerm FDA - en elektrokemisk syresensor med ett FDA-godkänt membran för användning i hygieniska processer. Tål ångsterilisering, sterilisering i autoklav och CIP-rengöring.
pH-elektroderna EasyFerm Plus och Hamilton Bonaduz
EasyFerm Plus är utformad för att motstå krävande applikationer inom läkemedels- och kemikalieindustrin. Elektroderna uppvisar stabila mätsignaler efter ångsterilisering, sterilisering i autoklav och CIP-rengöring.
Elektrokemi - hela sortimentet.
VWR erbjuder allt du behöver för elektrokemi på ett enda ställe. Ta reda på det snabbt!