VWR Chemicals
Reagens av AnalaR NORMAPUR kvalitet för laboratorieanalyser ger dig hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
Det omfattande produktsortimentet innehar över 400 reagens som passar för en mängd olika tillämpningar inom analys. De finns i olika förpackningsmaterial (glas, plast, aluminium, plastbelagd glas) och i olika förpackningsstorlekar, vanligast är 500 ml/g, 1, 2,5 och 5 liter/kg, men större förpackningar på upptil 200 liter är också möjligt. Alla produkter från VWR Chemicals är märkt med utgångsdatum på eriketten och analyscertifikatet. Varje batch testas mot specifikationer för att säkra jämn och pålitlig kvalitet från batch till batch. Spesifikationen anger garanterad max-nivå för orenheter, ej typiska analysvärden. Batchspecifik information hittar du i analyscertifikatet som enkelt kan lastas ned på webbsidan.
Om du är i behov av att köpa större mängder, kontakta oss för ett specialerbjudande