Fuktanalys
Fuktanalys är ett viktigt inslag inom kvalitetskontroll, produktionskontroll och -utveckling i många branscher såsom farmakologi och livsmedel etc.
Fukt kan påverka produkters hållbarhet, men även många andra aspekter. Fuktanalysatorer är ett snabbt alternativ till den klassiska ugnstorkmetoden.
VWR erbjuder ett stort urval av fuktanalysatorer från välkända märken, t.ex. Sartorius och Ohaus, inkl. vårt eget VWR-märke, var och en med sina särskilda egenskaper för specifika tillämpningsbehov.
- IR- eller halogenuppvärmning för snabba resultat
- Keramiska eller lindade kvartselement för exaktare mätningar
Även verifierade versioner (OCE) för användning inom legal metrologi finns tillgängliga.
Produkturval
Fuktanalysatorer, VWR®
Prisvärt sortiment med robusta, kompakta instrument för rutinmätning.
Fuktanalysatorer, Ohaus
Med fokus på exakthet och enkel hantering, för rutin- och professionell användning.
Fuktanalysatorer, Sartorius
Premiumnivå med fokus på hög precision, för rutin- och professionell användning.
Vägnings- och torkskålar
Robusta aluminiumskålar kompatibla med de flesta fukthaltsvågar och torkar.