Ohaus
Ohaus erbjuder ett utökat sortiment av vågar för användning i industriell miljö, från kompakta och lättanvända modeller för livsmedelshantering (uppfyller HACCP) till modulbaserade avancerade modeller med hög nivå och hög kapacitet för avancerade specialtillämpningar som styckeräkning, kontrollvägning med mera.
Ranger® 7000
Förenklar även de mest komplexa industriella tillämpningar.
- Tio avancerade lägen för komplexa tillämpningar, möjlighet att styra kringutrustning och/eller en vågplattform med tillvalssats
- Snabba och noggranna resultat tack vare 1 sekunds stabiliseringstid och skärmupplösning på upp till 75000 d eller 350000 d
- Modulvåg med formgjutet IP 54-metallhölje och förseglad metallindikator för garanterad hållbarhet
- Kapacitet (område): 3 till 60 kg, avläsbarhet (område) 0,01 till 10 g.