Kontaktplattor och dipslides
Stort sortiment av kontaktplattor i blisterförpackning, dubbelförslutna eller trippelförslutna, samt dipslides, allt enligt gällande bestämmelser. Tillgängliga med TLHTh-neutraliseringsämne (tween, lecitin, histidin, tiosulfat) samt med strålningscertifikat.
Bestrålade nedfallsplattor finns för aktiv eller passiv luftkontroll.
Product selection
Kontaktplattor
Ett enkelt och effektivt sätt att upptäcka mikrobiologisk kontaminering på ytor.
Dipslides
Testning med dipslides är en säker, tillförlitlig, ekonomisk och snabb indikator på förekomst av bakterier, jäst och mögel på ytor och i vätskor...
Mini-inkubator
Praktisk mini-inkubator för hygientestning av dipslides och kontaktplattor.