Merck- kemikalier för industri
Merck är världsledande inom kemisk analys och erbjuder ett brett sortiment av laboratoriekemikalier av hög kvalitet för alla typer av applikationer.
Genom sitt samarbete kan VWR och Merck skapa unika möjligheter att uppnå högsta kvalitet och servicenivå på marknaden. Utöver expertis inom laboratoriekemikalieområdet har Merck och VWR mycket stor erfarenhet och står beredda att ge digteknisk support. Anpassade produkter för organisk syntes, EMSURE®-produkter i större förpackningsstorlek, specialiserade lösningsmedel för kvalitetskontroll och specifika säkerhetslösningar för kvalitetslaboratoriet är bara några exempel på vad Merck kan erbjuda.
För att ge dig en uppfattning om vilka möjligheter du har att förbättra dina processer genom att använda Mercks produkter har Merck utvecklat den här kampanjen för industri. Klicka på de olika ämnena nedan för att få mer information om de olika möjligheterna.
Product selection
Ladda ner Focus Industry Magazine
Merck Chemicals for Industry - Application Notes
PRODUKTIONSKEMIKALIER
ANPASSADE PRODUKTER FÖR ORGANISK SYNTES
Merck har en produktportfölj med över 5 000 byggstenar för syntesprocesser. Med anpassade produkter kan du skapa en perfekt lösning för specifika applikationer. Anpassning kan göras på flera olika nivåer: förpackning, analys, avtappningssystem, källor osv. Med Mercks produkter kan du:
- Spara tid och arbetsinsatser
- Minimera hälsorisker
- Förenkla utbyggnad
- Säkerställa att exakta krav uppfylls
EMSURE®-PRODUKTER I STÖRRE FÖRPACKNINGAR
EMSURE®-varumärket omfattar förstklassiga oorganiska reagens och lösningsmedel som är optimerade för reglerad analys och mycket krävande applikationer. Produkterna är kända för:
- Extremt bra föroreningsprofilering
EMSURE®-produkter levereras med de mest omfattande specifikationerna globalt. Vissa av dem har upp till 70 parametrar. Alla EMSURE®-produkter levereras med ett heltäckande analyscertifikat för varje batch. Detta ger dig absolut analyssäkerhet och förhindrar att resultat feltolkas p.g.a. av föroreningar.
- Heltäckande dokumentation
Säkerhetsdatablad, produktspecifikationer, batchspecifika analyscertifikat och fysikalisk-kemisk information är alla standarddokument som finns tillgängliga dygnet runt i VWR:s webbutik. Merck erbjuder även en avancerad dokumentationsuppsättning.
- Praktiska och säkra förpackningar
Utöver mindre standardförpacknigar för laboratorieanvändning erbjuder Merck även olika större förpackningar och avtappningssystem för specifika applikationer. De här lösningarna säkerställer säker och enkel hantering, förvaring och transport samt skyddar mot kontaminering.
- Avtappningssystem
De här avtappningssystemen är anpassade för Mercks fat och dunkar. De är konstruerade för säker, enkel och effektiv lösningsmedelsavtappning samtidigt som de uppfyller alla relevanta säkerhetsföreskrifter. Det finns system för manuell trycksättning samt trycksättning med inert gas. Dessutom finns alla typer av reducerare, adaptrar och kontakter för enkel sammankoppling av alla komponenter.
KVALITETSKONTROLL
EMSURE®-SYROR, SALTER OCH LÖSNINGSMEDEL FÖR LABORATORIEBRUK
Merck har en mängd olika produkter för kvalitetskontroll för olika applikationer.
EMSURE®-varumärket omfattar förstklassiga oorganiska reagens och lösningsmedel som är optimerade för reglerad analys och mycket krävande applikationer. Fördelarna med det här sortimentet är:
- Omfattande specifikationer
- Heltäckande dokumentation
- Praktiska och säkra förpackningar
- Anpassade avtappningssystem
SUPRASOLV®-LÖSNINGSMEDEL FÖR GASKROMATOGRAFI
Gaskromatografi är en vanlig analysteknik för separering och analys av föreningar som kan förångas utan nedbrytning. Specifikationerna för Suprasolv®-lösningsmedel är optimerade för garanterat maximala prestanda för GC-tillämpningar, oavsett om du använder ECD, FID eller MS. Alla SupraSolv®-lösningsmedel har hög kvalitet och ger stor enhetlighet mellan olika batcher, vilket ger tillförlitliga, exakta och reproducerbara resultat.
UNISOLV®-LÖSNINGSMEDEL FÖR ORGANISK SPÅRANALYS
UniSolv® är en universallösning för alla typer av organisk spåranalys. Tack vare specialprocedurer är specifikationerna för UniSolv® ännu bättre än för SupraSolv®. Till exempel är den specificerade retentionstiden för ECD längre medan den tillåtna koncentrationen av interfererande signaler inom retentionstidsintervallet för alla detektorer är lägre. Tack vare denna höga prestanda rekommenderas UniSolv® för alla typer av analyser som kräver högsta tillförlitlighetsnivå, till exempel organisk spåranalys.
LICHROSOLV® HYPERGRADE FÖR LC-MS
LiChrosolv® Hypergrade är specifikt framtaget för LC-MS-användning. Låg nivå av jonisering i bakgrunden och jonundertryckning säkerställer hög reproducerbarhet och hög joniseringseffektivitet i LC-MS-applikationer. Merck har nyligen utökat sitt sortiment med LiChrosolv®-produkter för dessa applikationer.
LICHROPUR®-REAGENS FÖR JONPARSKROMATOGRAFI
LiChropur®-reagens, framtagna för jonparkromatografi, består av mycket hydrofoba jonföreningar. De här föreningarna bildar neutrala jonpar med provmolekyler med motsatt laddning. Genom att bilda sådana par möjliggör reagensen smidig separation av laddade och ej laddade molekyler. Merck har nyligen utökat sitt sortiment med LiChropur®-reagens för jonparkromatografi.
CERTIPUR® ICP-STANDARDER
Mercks Certipur®-referensmaterial av hög kvalitet omfattar standarder för enskilda grundämnen och flera grundämnen för ICP. De bruksfärdiga lösningarna är certifierade och spårbara till primära standardreferensmaterial från NIST. Mycket noggranna kvalitetskontrollsprocedurer säkerställer högsta precision. ICP-standarder analyseras med ICP-OES- och ICP-MS-metoder och certifieras med Mercks eget ISO 17025-ackrediterade laboratorium. All relevant information finns dokumenterad i analyscertifikatet. Merck är även ackrediterad referensmaterialtillverkare i enlighet med ISO Guide 34 för ICP-standarder för enskilda grundämnen.
MILJÖ
MILJÖTESTNING
Förenklad vattenanalys med Mercks nya Prove-spektrofotometrar. I kombination med Spectroquant®-testkit kan du utnyttja instrumentens hela potential och på så sätt förenkla arbetsflödet och säkerställa tillförlitliga resultat. Här är en översikt över fördelarna med Prove-spektrofotometrar:
- Enkel övervakning av vattenkvalitet
- Stort sortiment av bruksfärdiga kit för olika behov
- Med Live ID anges metod och rätt inställningar
- Robust instrument som är lätt att rengöra
SÄKERHET
SÄKERHET PÅ LABORATORIET MED HDPE-FLASKOR
Eliminera risken för att flaskor krossas på laboratoriet med HPDE flaskor från Merck. Flaskorna har optimerad design:
- Integrerat handtag för optimal hantering
- Optimal tyngdpunktsväxling för enkel hantering
- Flaskbasen är konstruerad för garanterat bra stabilitet