Färgning
Cellelement har ofta olika brytningsindex, vilket kan användas för att tillåta partiell identifiering med olika typer av mikroskopi. För detaljerade studier och för beredning av permanenta prepareringar används däremot alltid färgningsprocedurer.
Våra biologiska färgningsmedel bereds där så är möjligt från Certstain®-färgämnen som har tillverkats enligt strikta specifikationer för detta ändamål och genomgått stränga kvalitetssäkringsprocedurer som motsvarar de vanligast använda metoderna. Färgämnena delas in i två grupper – syntetiska, som är den överlägset största gruppen, och naturliga. Vissa viktiga biologiska färgningsmedel som hematoxylin och karmin tillhör den naturliga gruppen. Hematoxylin och eosin är de vanligaste använda histologiska färgningsmedlen. Deras popularitet beror på deras förmåga att tydligt påvisa en enorm mängd olika vävnadsstrukturer och dess stora användbarhet på vävnader som är från olika ställen och bereds på olika sätt, samt deras relativa lätthet att använda.
Product selection
Färgningsbrygga
Idealisk för färgning på bord av några objektglas på samma gång ...
Glasvaror för färgning
Många institutioner använder automatiserade färgningsinstrument, men det finns alltid ett behov av att färga prover antingen enskilt eller batchvis ...
Färgning och färgämnen
Vi har ett omfattande sortiment av färgmedel och färgämnen från BDH Prolabo och Merck ...