Ultraljudsbad
Ultraljudsrengöring är den mest passande metoden för känsliga artiklar.
Denna metod använder ultraljud (vanligtvis från 15–400 kHz). Effektiv rengöring uppnås tack vare kavitationen, som genererar en rengöringsbubbla med mycket högt inre tryck (mer än 1 000 atm) i lösningen.