VWR® Mr. Lab, ESD chairs
Leverantör: VWR Collection
132-0419EA 5175 SEK
132-0419 132-0420 132-0502
VWR® Mr. Lab, ESD chairs
Stolar
All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
  • Ryggstödet är justerbart i höjd och lutning
  • Sitthöjden justeras med gasreglage
  • Klädd i konstläder som är tvättbart och kan desinficera
Glidfötter: Fötterna består av slittålig plast, har en stor kontaktyta och ger hög stabilitet.
Hjul: Dubbla svänghjul med lastkänsliga bromsar som, måste väljas efter golvtyp. Alla stolar är utrustade med mjuka hjul för hårda golv som standard. Hårda hjul för mjuka golv finns också.
Stop and go-teknik: Av säkerhetsskäl får en stol med sitsenMore Product Information