DURAN® laboratorieflaskor
DURAN® evolutionära process kännetecknas av diversifiering och märkesinriktning, precis som alla andra. I kärnan hittar vi original GL 45 laboratorieflaskan, tillverkad i borosilikat 3.3-glas, med lättavlästa graderingar och stort textfält för enkel märkning, i glaserad, vit keramik med hög beständighet.
Borosilikatglas 3.3 är ett tilltalande material som erbjuder oändliga designmöjligheter. Dess viktigaste egenskaper är mycket högt kemikaliemotstånd, praktiskt taget inert uppträdande, transparens, användning i höga temperaturer, minsta termiska expansion och resulterande högt motstånd mot termisk chock.
Alltsedan lanseringen av GL 45 laboratorieflaskan 1972, har DURAN® flaskorna utvecklats och förbättrats fortlöpande. Nu finns ett stort program med högkvalitetsprodukter och -system. Ett antal varianter och omfattande originalutrustning från DURAN®möjliggör snart sagt obegränsade tillämpningar.
Traditionella DURAN® reagensflaskor
Originalflaskorna och en laboratorieklassiker - DURAN® reagensflaskan.
Original - DURAN® GL 45 flaskor
Den gyllene standarden inom flerfunktionslabbflaskor tillverkade i borosilikat 3.3-glas med hög renhet.
Smart - DURAN® YOUTILITY
Med originalflaskans bästa egenskaper erbjuder dessa labbflaskor av nästa generation förbättrad funktionalitet, användarsäkerhet och komponenter.
Ren - DURAN® PURE
Ett sortiment med högkvalitativa flaskor och lock utvecklade för behoven inom läkemedelsbranschen.
Tippning - DURAN® TILT
En smart, återanvändbar flaska för beredning av cellodlingsmedia.
Utrymmessnål - DURAN® SQUARE
Fördelen med denna kompakta form är att den kan packas tätt och effektivt.
Utökad - DURAN® GLS 80®
Samtliga egenskaper hos original GL 45 DURAN® flaskor, med en större mun som ytterligare funktion.
Isolerad - DURAN® dubbelväggig
Ett externt glashölje gör att innehållet kan hettas upp eller kylas ned utan risk för korskontaminering.
Skyddande - DURAN® protect
En extern säkerhetsbeläggning i plast skyddar både användaren och innehållet från spill.
Starkare - DURAN® pressure plus+
En flaska med kraftigare konstruktion som är ett tryggt val för labbtillämpningar med vakuum eller måttligt tryck.
Virvlar - DURAN® avsmalnande
Den ultimata flaskan för högeffektiv blandning, kombinerat med fördelarna av den bredare GLS 80® munnen.
UV-skydd - DURAN® amber
Tillsättandet av ett sintrat, externt bärnstenslager skyddar innehållet mot inverkan av fotodegradering.