Digital intelligent mätning för mer noggrannhet och flexibilitet!
I början gjordes pH-mätningar med en referenselektrod och en mätcell. De ersattes efter hand av först den kombinerade elektroden och sedan av den kombinerade elektroden med inbyggd temperatursensor. Nu tar vi nästa steg in i framtiden med de nyskapande digitala sensorerna för pH, redox, konduktivitet, löst syre och turbiditet.
Digitala intelligenta sensorer är:
- Mer exakta eftersom signalen konverteras direkt i elektroden
- Intelligenta eftersom serienummer och inställningar, inklusive kalibreringsdatum, automatiskt överförs till mätaren för bättre datahantering än någonsin
- Lätta att använda eftersom mätaren känner igen varje enskild sensor
och mycket mer ...
VWR® digital MD 8000 med flera parametrar
Fördelarna med ett digitalt mätsystem
I den här videon ser du hur de här nya funktionerna gör ditt arbete enklare, exaktare och mer flexibelt!
Produkturval
pHenomenal MD 8000 L
Bänkmätare med en kanal
6 parametrar: pH/temperatur, redox, konduktivitet, TDS, salinitet, löst syre och turbiditet.
Minne för 5000 GLP-dataposter
pHenomenal MD 8000 H
Portabel mätare med en kanal
6 parametrar: pH/temperatur, redox, konduktivitet, TDS, salinitet, löst syre och turbiditet
Minne för 5000 GLP-dataposter
WTW® digitala IDS-system med flera parametrar
Produkturval
WTW® IDS-laboratoriemätare med flera parametrar
Bänkmätare med en till tre kanaler
6 parametrar: pH/temperatur, redox, konduktivitet, TDS, salinitet, löst syre och turbiditet.
Minne för 5000 GLP-dataposter
WTW® portabla IDS-mätare med flera parametrar
Portabel mätare med en till tre kanaler
6 parametrar: pH/temperatur, redox, konduktivitet, TDS, salinitet, löst syre och turbiditet
Minne för 5000 GLP-dataposter
HACH® Mono- & Multi-parameter HQD systems
Hach HQd IntelliCAL™ durable probes
HQD meter, Have a look at Hach's HQd IntelliCAL durable water testing probes.
Hach® HQD Mono- and multi-parameter lab meters
1- to 2-channel meter: pH/temperature, redox, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and ISE. 500 data set GLP memory.
Hach® HQD mono- and multi-parameter portable meters
1- to 2-channel meter: pH/temperature, redox, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and ISE. 500 data set GLP memory.