Cphnano
Uppgradera och utöka funktionerna för er befintliga spektrofotometer – digitala laboratorieanalyser och nästa generationens UV/VIS för labb 4.0.
NanoCuvettes™ tillför den fulla potentialen hos en spektrofotometer, medan SpectroWorks™ optimerar och automatiserar arbetsflödet för era UV/VIS-instrument.
Genom att aktivera märkningsfria mätningar av refraktionsindex kan ni förbättra både intervall och analyskvalitet.
Med NanoCuvette™ One och NanoCuvette™ S har ni alla grundläggande kyvettfunktioner, men ni behöver inte någon mikrovolym, refraktometer eller DLS-instrument. Ni kan få stabila proteinkoncentrationer för FoU-projekt och enzymkinetik utan märkning eller kromoforer. Med NanoCuvette™ S kan ni också göra spektrofotometrisk kvantifiering av partikel-/cellstorlek och koncentrationsanalys.
Genom att analysera data i molnet kan ni med hjälp av nanoteknologins styrka få noggrannare resultat i laboratoriet och samtidigt minska era kostnader för nya investeringar.
Digitalisering av ert arbetsflöde möjliggör också halvautomatiserade rutiner för kvaltitetskontrollanalyser, samt minimerar insatserna som krävs för att samla in och överföra data.
Om ni vill bli kontaktade för en offert, demo eller ett samtal, vänligen fyll i webbformuläret.
SpectroLinkTM - digitaliserar ert UV/VIS-arbetsflöde
SpectroLink™ ansluter till er spektrofotometer för att samla in, analysera och extrahera resultat i ett enda enkelt arbetsflöde via SpectroWorks™ onlineplattform. Strömma och analysera spektrumdata i realtid på en dator, surfplatta eller mobiltelefon. SpectroLink™ är en digital bro mellan en spektrofotometer och databehandlingen – och underlättar fokusering på arbetet istället för på drivenheter och programvaror.
Ytterligare information
SpectroWorks™ – förenklar ert UV/VIS-arbetsflöde och sparar timmar i labbet
SpectroWorks™ förenklar ert spektrofotometriska arbetsflöde genom en process i tre steg som gör det möjligt att snabbt samla in, analysera och extrahera resultat. Det inkluderar simuleringar av instrumentljuset för bättre prestanda och enkel delning av data med t.ex. kalkylblad, elektroniska anteckningsböcker och Phyton-program för laboratorier. SpectroWorks™ är en lättanvänd plattform med drag och släpp-funktion för alla UV/VIS-instrument. Med SpectroWorks™ får ni resultat på några minuter genom bara ett klick, vilket ger utrymme för annat som behöver göras. Efter analysen kan ni exportera resultaten i kalkylbladsformat eller använda API-nycklar för att ansluta till andra plattformar.
Ytterligare information
NanoCuvette™ One – kvantifiering och kinetiska mekanismer för proteiner, enzymer och kolhydrater
Med NanoCuvette™ One kan du analysera mindre prover och ett stort intervall av koncentrationer av icke-absorberande beståndsdelar. Det utökar kapaciteten för er spektrofotometer och låter er genomföra klassisk absorbansspektroskopi och märkningsfri spektroskopi via mätningar av intervall för refraktionsindex. Nu behöver ni inte ett instrument för mikrovolymer eller en elektronisk refraktometer därför att med NanoCuvettes™ kan ni få stabila proteinkoncentrationer för FoU-projekt och enzymkinetik utan märkning och kromoforer.
Ytterligare information
Snabb, enkel och pålitlig analys av partikelstorlek med NanoCuvette™ S
En av utmaningarna med specialinstrument är den kontinuerliga kalibreringen och underhållet för att säkerställa hög tillförlitlighet av storlekskvantifiering. NanoCuvettes™ har individuell kalibrering från tillverkningen och kommer att automatiskt kalibrera era mätningar via programvaran SpectroWorks™ för att säkerställa i hög grad tillförlitlig datainsamling.
Instrument för partikelstorleksanalys (PSA) är framför allt beroende av dynamisk ljusspridning, men det medför problem med stora dynamiska intervall på grund av överskylning från stora partiklar. I detta fall använder NanoCuvette™ S tillsammans med SpectroWorks™ en kombination av Mies och Rayleighs spridningsteorier, genom en metod med dubbel avskiljning för högre noggrannhet och reproducerbarhet i ett brett dynamiskt intervall.
Som alternativ kan en underentreprenad utföra PSA-kvantifiering men det tar ofta tar flera veckor innan samma information har samlats in som ni kan få på några timmar med NanoCuvette™ S.
Traditionella PSA-instrument kan kosta upp mot 100 000 euro. PSA-kvantifiering utförd av en underentreprenad kan kosta 2000 euro för varje prov och blir en dyr affär. Till en bråkdel av den kostnaden kan du använda de för närvarande tillgängliga spektrofotometriska infrastrukturerna och betala under 10 euro per prov.