Temperatur: mätning – loggning – ackrediterade tjänster
Förutom ett brett sortiment av utrustning för att mäta och logga temperatur erbjuder VWR en rad olika tjänster för övervakning och ackrediterad kalibrering.
Du hittar mer information och produkturval nedan.
Om du vill se samtliga temperatur- och fuktighetslösningar, från strips till avancerade datalogger, kan du ladda ner HSG.
Produkturval
Mäta temperatur, -50 °C till +70 °C
- Givare, flaskgivare eller rumstemperatur
- Upplösning 0,1 °C, noggrannhet +/- 1 °C
Mäta temperatur, med larm, -50 °C till +70 °C
- Givare, flaskgivare eller rumstemperatur
- Upplösning 0,1 °C, noggrannhet +/- 1 °C
Mäta temperatur, med radiosignal, -30 °C till +70 °C
- Med flaskgivare
- Upplösning 0,1 °C, noggrannhet +/- 1 °C
Mätning av temperatur med hög noggrannhet, -50 °C till +70 °C
- Med givare, flaskgivare
- Upplösning 0,01 °C, noggrannhet +/- -0,1 °C
Dataloggning av temperatur, utmärkt vid transport, -35 °C till +50 °C
- Utan givare
- Upplösning 0,1 °C, noggrannhet +/- 0,2 °C
- Med docka och sladd eller Bluetooth
Dataloggning av temperatur med hög noggrannhet, -50 °C till +70 °C
- Med givare, flaskgivare
- Upplösning 0,01 °C, noggrannhet +/- -0,25 °C
- Upp till 1 000 000 dataposter
Dataloggning av temperatur med hög noggrannhet, -90 °C till +105 °C
- Med givare
- Upplösning 0,01 °C, noggrannhet +/-0,2 °C och 0.1 °C
- Upp till 1 000 000 dataposter
Dataloggning av temperatur med hög noggrannhet, -200 °C till +105 °C
- Med givare
- Upplösning 0,01 °C, noggrannhet +/-0,2 °C och 0.1 °C
- Upp till 1 000 000 dataposter
Trådlös temperatur (med mera) dataloggning, SenseAnywhere, -200°C to + 200°C
- Utan givare
- Upplösning 0,01 °C, noggrannhet +/- 0,15 °C
- Realtid, molnbaserad
Ackrediterad kalibrering för alla termometrar och dataloggrar
Varumärkesoberoende, ISO17025 godkända kalibreringstjänster för temperaturinstrument som termometrar, datalogger, block och bad.
Fördelar
- Godkänd kvalitet
- Utförlig processdokumentation
- Alla varumärken och modeller
- NIST-spårbarhet
- ISO 17025-kalibreringscertifikat
- Sluttidspåminnelsesystem
- Kombinera med luftfuktighetskalibrering