Chromasolv™ lösningsmedel
Dessa lösningsmedel har blivit särskilt utformade för att uppfylla kraven för var och en av de specifika analytiska metoderna, och de är lämpliga att använda inom en rad olika branscher.
Chromasolv™ lösningsmedel för HPLC-applikationer
Du behöver en leverantör av lösningsmedel som du kan lita på. Alla våra lösningsmedel är testade för att avgöra lämplighet för HPLC-analys.
Chromasolv™ lösningsmedel i behållare av rostfritt stål
Minska dina kostnader för förvaring, hantering och kassering av lösningsmedel med 98 % ...
Chromasolv™ lösningsmedel för LC-MS applikationer
Alla LC-MS-lösningsmedel testas med reserpin för att säkerställa tecken på mycket låg orenhet inom det högsensitiva spektrat för att upprätthålla renheten.
Chromasolv™ lösningsmedel för att analysera rester av bekämpningsmedel
Brett sortiment av lösningsmedel som är utformade speciellt för analys av bekämpningsmedelsrester genom gaskromatografi.
Chromasolv™ lösningsmedel för GC-Headspace
Komplett sortiment av högrena lösningsmedel som uppfyller USP, Europeiska farmakopén och ICH-krav för GC-Headspace-analys.