Den tunnaste kemikaliebeständiga engångshandsken som funnits
Vi introducerar Microflex 93-260, en ny handske som förändrar synen på kemikaliehandskydd. Med ett innovativt treskiktsutförande erbjuder Microflex 93-260 det pålitliga skydd som den personal behöver som hanterar kemikalier.
Innovativt treskiktsutförande*
Handskens unika, treskiktsuppbyggnad har en mjuk insida, speciellt utformad för att det ska vara lätt att ta den på och av. Det flexibla mellanskiktet ger maximalt skydd mot syror och baser, medan den hållbara utsidan ger maximalt skydd mot organiska lösningsmedel. Eftersom handskens hårda utsida tål krävande fysiska och kemiska förhållanden under en längre tid behöver man inte byta handskar så ofta, vilket resulterar i förbättrad produktivitet.
Kemikalieskydd för tuffa miljöer
Microflex 93-260 ger så bra kemiskt skydd att den uppfyller kraven både för EN 374-certifiering i Europa och KOSHA-certifiering i Korea. När den testades mot aggressiva kemikalier som svavelsyra, N heptan, hexan och metanol, visade Microflex 93-260 imponerande genomträngningstider - ofta bättre än konkurrenternas handskar.
Överlägsen ergonomi
Eftersom Microflex® 93-260 är tillverkad av ett innovativt kompositmaterial, bestående av nitril och neopren, är den bara 7,8 mil (0,19 mm) tjock men har ändå alla de fördelar som en stänktålig engångshandske har - den är otroligt bekväm, med stark fingerkänsla och bra grepp. Dessa egenskaper i kombination med Ergoform Design Technology gör att musklerna i handen och underarmen inte blir så trötta. Det innebär i sin tur att produktiviteten kan ökas samtidigt som sannolikheten för kostsamma eller farliga olyckor och spill kan minskas.
* Metoden som används för att göra denna treskiktshandske är patentsökt.
Produktblad
Titta på våra videofilmer
![]() |
|||
Introduktion till Microflex 93-260 |