PESTINORM® lösningsmedel för headspace analys
Högrena lösningsmedel för analys av flyktiga organiska föroreningar
Statisk headspace GC (GC-HS) är en teknik som används för att koncentrera flyktiga analyter innan analys. Detta kan öka detektionen av flyktiga analyter som finns i små mängder och minimera matrix-interferensen vid att eliminera behovet av att injisera provet direkt. Vårt nya sortiment av GC-HS lösningsmedel inkluderar sex av de oftast använda organiska lösningsmedlen:
  • Mycket hög renhet (>99,99%)
  • Mycket hög UV transmittans
  • Varje batch är kontrollerad och specifikt evaluerad vid analys gentemot OVI standarder
  • Passande för analys av OVI som bekriven i ICH, USP och EP metoder
  Description Pk Cat. No. Promo price Quantity
  N,N-Dimethylformamide 99,0-100,00% PESTINORM® for headspace gas chromatography 1 l 85395.290E  
  N,N-Dimethylformamide 99,0-100,00% PESTINORM® for headspace gas chromatography 1 l 85395.320E  
  Dimethyl sulphoxide 99,99-100,00% PESTINORM® for headspace gas chromatography 1 l 85396.290E  
  Dimethyl sulphoxide 99,99-100,00% PESTINORM® for headspace gas chromatography 1 l 85396.320E  
  N,N-Dimethylacetamide 99,99-100,00% PESTINORM® for headspace gas chromatography 1 l 85397.290E  
  N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) 99,9-100,0% PESTINORM® for headspace gas chromatography 1 l 85398.290E  
  1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99,5% PESTINORM® for headspace gas chromatography 1 l 85448.290E