Cooled incubators, ICP series
Leverantör: MEMMERT
ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
390-0613EA 0 SEK
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Cooled incubators, ICP series
Inkubatorer Kylinkubatorer
Utbudet av kylda inkubatorer har ett temperaturområde från under noll upp till 60 °C, enheter säkerställer snabba och exakta uppvärmnings- och nedkylningstider utan energikrävande kraftutbrott. Alla modeller har inre kammare och hölje i rostfritt stål, vilket säkerställer lång livslängd och enkel rengöring. Dessa kompressorkylda inkubatorer har en integrerad datalogger och digital timer som är justerbar från en minut till 99 dagar och 23 timmar.
  • TwinDISPLAY-modeller, idealiska för komplexa rampningsprocesser:
  • Intuitiva, användarvänliga ugnar med 2 TFT-skärmar. ControlCOCKPIT parametrar: Temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, programtid, tidszoner och sommartid. ControlCOCKPIT med USB-port
  • Två PT100-sensorer i en 4-trådskrets för ömsesidig övervakning, tar över funktioner vid fel
  • Loggade protokolldata visas på ControlCOCKPIT (max 10000 värden motsvarar ca 1 vecka)
  • Ethernet-gränssnitt för att läsa ut protokollloggen och för att ladda upp och implementera program och för onlineloggning
  • Flera övertemperaturskydd med hörbart och visuellt larm: Elektronisk temperaturövervakning TWW säkerhetsanordning Klass 3.3 eller TWB säkerhetsanordning Klass 2 justerbar på display (oberoende justerbar övertemperatur, som skyddar proverna och inkubatorn) och mekanisk temperaturbegränsare TB (skyddsklass 1) enl. till DIN 12 880. AutoSAFETY justerar automatiskt till inställt värde inom ett fritt justerbart toleransområde. Inställning av individuella min/max-värden för över- eller undertemperatur
Alla modeller har den intuitiva kontroll- och loggningsmjukvaran, AtmoCONTROL, som använder dra och släpp-symboler för att mata in värden. Programvaran tillåter onlineövervakning av upp till 32 anslutna apparater och kan skicka ett automatiskt larmmeddelande till en eller flera e-postadresser. Komplexa rampningsprocesser kan programmeras snabbt och enkelt. Funktionen SetpointWAIT säkerställer att processtiden inte startar innan den inställda temperaturen har uppnåtts. Denna funktion kan även användas med ytterligare, fritt positionerbara PT100-givare, så att processtiden startar när den inställda temperaturen uppnås vid alla mätpunkter.
Beställningsinformation: Levereras utan galler eller hyllor, beställ erforderliga hyllor, rostfria galler eller brickor separat. För alla kammarvolymer måste minst 2 hyllor eller galler beställas i tillägg. Utbud av tillbehör och fabriksmonterade tillval som tillträdesportar, invändiga uttag och belysning är tillgängliga på begäran. Kontakta Avantor för ytterligare information innan du beställer eftersom dessa inte kan eftermonteras.
Observera: För detaljer om utbudet av hyllor och galler, besök webbplatsen eller kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor.