Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
C0812-25ML C0812-500ML C0812-100ML
TCIAC0812-25MLEA 255 SEK
TCIAC0812-25ML TCIAC0812-500ML TCIAC0812-100ML
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97.0%
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142.16 g/mol
Kokpunkt: 111°C
Flampunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00001411
CAS nummer: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1417692176863a93234f7d8f4142c725331b4657&vid=1417692176863a93234f7d8f4142c725331b4657&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %