1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
M0486-25ML M0486-5ML
TCIAM0486-25MLEA 5025 SEK
TCIAM0486-25ML TCIAM0486-5ML
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥95.0%
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formel: C₇H₁₀
MW: 94,16 g/mol
Kokpunkt: 115°C
Flampunkt: 11°C
MDL Number: MFCD00001538
CAS nummer: 4313-57-9
EINECS: 224-329-6
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&vid=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %