2-Cyclopentylcyclopentanone ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
[1,1'-Bi(cyclopentan)]-2-one
C0931-25ML
C0931-500ML
TCIAC0931-25MLEA
485
SEK
TCIAC0931-25ML
TCIAC0931-500ML
2-Cyclopentylcyclopentanone ≥99.0%
2-Cyclopentylcyclopentanone
Formel:
C₁₀H₁₆O MW: 152,24 g/mol Kokpunkt: 233°C Flampunkt: 104°C |
MDL Number:
MFCD00051419 CAS nummer: 4884-24-6 EINECS: 225-495-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |